Läs mer
[(3S,4R)-4-(4-Fluorofenyl)-1-metylpiperidin-3-yl]metanol, Mikromol™
Produktkod. 30463864
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463864 4 x 25 mg
30050604 100 mg
30050583 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30463864 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1032.1200254AMP
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
[(3S,4R)-4-(4-Fluorofenyl)-1-metylpiperidin-3-yl]metanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paroxol
CAS 105812-81-5
Analyt- eller komponentnamn Paroxol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H18 F N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym [(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanol, BRL-42496, Paroxetine Stage 3B intermediate, BRL 29226AD
InChI formel InChI=1S/C13H18FNO/c1-15-7-6-13(11(8-15)9-16)10-2-4-12(14)5-3-10/h2-5,11,13,16H,6-9H2,1H3/t11-,13-/m0/s1
Lösningstyp Neat
LEDER CN1CC[C@H]([C@H](CO)C1)c2ccc(F)cc2
IUPAC-namn [(3S,4R)-4-(4-fluorfenyl)-1-metylpiperidin-3-yl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 223.29
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 223.1372 g/mol