Läs mer
[(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol (N-Desmethylparoxol), Mikromol™
Beskrivning
[(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol (N-Desmethylparoxol)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol |
| CAS | 125224-43-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | ((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H16 F N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | [(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol, 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-, (3S,4R)-, 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-, (3S-trans)-, (3S,4R)-(-)-4-(4-Fluorophenyl)-3-piperidinemethanol, (3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidine-3-methanol, Paroxetin Metabolite BRL 35961, Paroxetine Hydrochloride Impurity I, Paroxetine Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16FNO/c13-11-3-1-9(2-4-11)12-5-6-14-7-10(12)8-15/h1-4,10,12,14-15H,5-8H2/t10-,12-/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@@H]1CNCC[C@H]1c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC-namn | ((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol |
| Visa mer |