Läs mer
(3S,4R)-Tofacitinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S,4R)-Tofacitinib |
| CAS | 1092578-48-7 |
| Molekylformel | C16 H20 N6 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3S,4R)-Tofacitinib, 1-Piperidinepropanenitrile','4-methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-β-oxo-','(3S,4R)-, (3S,4R)-4-Methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-β-oxo-1-piperidinepropanenitrile, (3S,4R)-Tofacitinib |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N6O/c1-11-5-8-22(14(23)3-6-17)9-13(11)21(2)16-12-4-7-18-15(12)19-10-20-16/h4,7,10-11,13H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,18,19,20)/t11-,13-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1CCN(C[C@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)CC#N |
| IUPAC-namn | 3-[(3S,4R)-4-methyl-3-[methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]piperidin-1-yl]-3-oxopropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.37 |
| Formel vikt | 312.17 |