Läs mer
(3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10173821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10173821 1 g 1g
10712954 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10173821 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 348730010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90365-74-5
MDL-nummer MFCD01073893
InChI-nyckel QJRIUWQPJVPYSO-QWRGUYRKSA-N
Synonym 3s,4s-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol, 3s,4s-+-1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 3s,4s-+-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3s,4s-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol, 3s,4s---1-benzyl-3,4-pyrrolidindiol, 3,4-pyrrolidinediol, 1-phenylmethyl-, 3s,4s, pubchem18732, 3s,4s-1-benzyl-3,4-dihydroxypyrrolidine, 3s,4s-1-phenylmethyl-3,4-pyrrolidinediol, 3s,4s-+-1-benzyl-3,4-pyrrolidinediol sum of enantiomers, hplc
PubChem CID 2734057
IUPAC-namn (3S,4S)-l-bensylpyrrolidin-3,4-diol
LEDER C1C(C(CN1CC2=CC=CC=C2)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3S, 4S)-(+)-1-Benzyl-3, 4-pyrrolidindiol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 95.0°C to 101.0°C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H15NO2
Kvantitet 1 g
Specifik rotation + 32.00
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Formel vikt 193.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidindiol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.