missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3S,4S)-3-Hexyl-4-[(2S)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S,4S)-3-Hexyl-4-[(S)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone |
| CAS | 68711-40-0 |
| Molekylformel | C22 H42 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (R,R,S)-Orlistat |
| InChI formel | InChI=1S/C22H42O3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-16-19(23)18-21-20(22(24)25-21)17-15-8-6-4-2/h19-21,23H,3-18H2,1-2H3/t19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCC[C@H](O)C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC |
| IUPAC-namn | (3S,4S)-3-hexyl-4-[(2S)-2-hydroxytridecyl]oxetan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.57 |
| Formel vikt | 354.3134 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?