Läs mer
(3S,4S)-3-Hexyl-4[(S)-2-(triisopropylsilyloxy)tridecyl]-2-oxetanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S,4S)-3-Hexyl-4[(S)-2-(triisopropylsilyloxy)tridecyl]-2-oxetanone |
| CAS | 1072902-84-1 |
| Molekylformel | C31 H62 O3 Si |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H62O3Si/c1-9-11-13-15-16-17-18-19-20-22-28(34-35(25(3)4,26(5)6)27(7)8)24-30-29(31(32)33-30)23-21-14-12-10-2/h25-30H,9-24H2,1-8H3/t28-,29-,30-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCC[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC)O[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C |
| IUPAC-namn | (3S,4S)-3-hexyl-4-[(2S)-2-tri(propan-2-yl)silyloxytridecyl]oxetan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 510.91 |
| Formel vikt | 510.4468 |