Läs mer
(3S,5R)-6-Cyano-3,5-dihydroxy-hexanoic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S,5R)-6-Cyano-3,5-dihydroxy-hexanoic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 186508-94-1 |
| Molekylformel | C11H19NO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (3S,5R)-6-Cyano-3,5-dihydroxy-hexanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)7-9(14)6-8(13)4-5-12/h8-9,13-14H,4,6-7H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)C[C@@H](O)C[C@H](O)CC#N |
| IUPAC-namn | tert-butyl (3S,5R)-6-cyano-3,5-dihydroxyhexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.27 |
| Formel vikt | 229.1314 |