missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3S,5S)-3,5-Bis(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-methylene-cyclohexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S,5S)-3,5-Bis(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-methylene-cyclohexanone |
| CAS | 190062-19-2 |
| Molekylformel | C19H38O3Si2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (3S-trans)-3,5-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methylene-cyclohexanone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38O3Si2/c1-14-16(20)12-15(21-23(8,9)18(2,3)4)13-17(14)22-24(10,11)19(5,6)7/h15,17H,1,12-13H2,2-11H3/t15-,17+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(=C)C(=O)C1 |
| IUPAC-namn | (3S,5S)-3,5-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]-2-methylidenecyclohexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.67 |
| Formel vikt | 370.2359 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?