missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3S,5S)-Atorvastatin Acetonide tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S,5S)-Atorvastatin Acetonide tert-Butyl Ester |
| CAS | 472967-95-6 |
| Molekylformel | C40 H47 F N2 O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C40H47FN2O5/c1-26(2)36-35(38(45)42-30-16-12-9-13-17-30)34(27-14-10-8-11-15-27)37(28-18-20-29(41)21-19-28)43(36)23-22-31-24-32(47-40(6,7)46-31)25-33(44)48-39(3,4)5/h8-21,26,31-32H,22-25H2,1-7H3,(H,42,45)/t31-,32-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@H]5C[C@@H](CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O5 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-[(4S,6S)-6-[2-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 654.81 |
| Formel vikt | 654.3469 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?