missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3S,5S)-Atorvastatin Calcium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ent-Atorvastatin Calcium Salt |
| CAS | 1105067-88-6 |
| Molekylformel | 2 C33 H34 F N2 O5 . Ca |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, calcium salt (2:1), (βS,δS)-, ent-Atorvastatin calcium salt, (βS,δS)-2-(4-Fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic acid calcium salt (2:1), (3S,5S)-Atorvastatin calcium salt, Atorvastatin Related Compound E (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/2C33H35FN2O5.Ca/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);/q;;+2/p-2/t2*26-,27-;/m00./s1 |
| LEDER | [Ca+2].CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@H](O)C[C@H](O)CC(=O)[O-].CC(C)c5c(C(=O)Nc6ccccc6)c(c7ccccc7)c(c8ccc(F)cc8)n5CC[C@H](O)C[C@H](O)CC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | calcium;(3S,5S)-7-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 1155.34 |
| Formel vikt | 1154.4529 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?