Läs mer
(3S,5S)-Atorvastatin Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ent-Atorvastatin sodium salt |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H35FN2O5.Na/c1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;/h3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);/q;+1/p-1/t26-,27-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 580.2349 |