missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]-1(3H)-isobenzofuranone, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]-1(3H)-isobenzofuranone |
| CAS | 78213-27-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]-1(3H)-isobenzofuranone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H23 N O7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]-1(3H)-Isobenzofuranone, 1(3H)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl)-, [S-(R*,S*)]- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO7/c1-22-8-7-10-9-12(23)17(24)20(28-4)14(10)16(22)18-11-5-6-13(26-2)19(27-3)15(11)21(25)29-18/h5-6,9,16,18,23-24H,7-8H2,1-4H3/t16-,18+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COc1ccc2[C@H](OC(=O)c2c1OC)[C@@H]3N(C)CCc4cc(O)c(O)c(OC)c34 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?