Läs mer
(3S,7R,7aR)-5-Benzyl-2,2-dimethyl-2,3,7,7a-tetrahydroimidazo[5,1-b]thiazole-3,7-dicarboxylic Acid (Penillic Acid of Benzylpenicillin), Mikromol™
Beskrivning
(3S,7R,7aR)-5-Benzyl-2,2-dimethyl-2,3,7,7a-tetrahydroimidazo[5,1-b]thiazole-3,7-dicarboxylic Acid (Penillic Acid of Benzylpenicillin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S,7R,7aR)-5-Benzyl-2,2-dimethyl-2,3,7,7a-tetrahydroimidazo[5,1-b]thiazole-3,7-dicarboxylic Acid (Penillic Acid of Benzylpenicillin) |
| CAS | 13093-87-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3S,7R,7aR)-5-Benzyl-2,2-dimethyl-2,3,7,7a-tetrahydroimidazo[5,1-b]thiazole-3,7-dicarboxylic Acid (Penillic Acid of Benzylpenicillin) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H18 N2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Benzylpenicillin Benzathine Imp. D (EP), Benzylpenicillin Potassium Imp. D (EP), Benzylpenicillin Procaine Imp. D (EP), (3S,7R,7aR)-5-Benzyl-2,2-dimethyl-2,3,7,7a-tetrahydroimidazo[5,1-b]thiazole-3,7-dicarboxylic Acid, Penillic Acid of Benzylpenicillin, Benzylpenicillin Benzathine Impurity D, Benzylpenicillin Potassium Impurity D, Benzylpenicillin Procaine Impurity D, Carbenicillin Sodium Impurity I, Carbenicillin Impurity I, Benzylpenicillin Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O4S/c1-16(2)12(15(21)22)18-10(8-9-6-4-3-5-7-9)17-11(14(19)20)13(18)23-16/h3-7,11-13H,8H2,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/t11-,12-,13+/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N=C(Cc3ccccc3)N2[C@H]1C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (3S,7R,7aR)-5-benzyl-2,2-dimethyl-7,7a-dihydro-3H-imidazo[5,1-b][1,3]thiazole-3,7-dicarboxylic acid |
| Visa mer |