missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(3S,7R,7aR)-5-Benzyl-2,2-dimethyl-2,3,7,7a-tetrahydroimidazo[5,1-b]thiazole-3,7-dicarboxylic Acid, TRC

Produktkod. 30424054
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424054 25 mg
30420588 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30424054 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29346525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2929254-14-6
Molekylformel C16H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 334.39
IUPAC-namn (3S,7R,7aR)-5-benzyl-2,2-dimethyl-2,3,7,7a-tetrahydroimidazo[5,1-b]thiazole-3,7-dicarboxylic acid
LEDER O=C([C@@H]1N(C(CC2=CC=CC=C2)=N[C@@H]3C(O)=O)[C@]3([H])SC1(C)C)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (3S,7R,7aR)-5-Benzyl-2,2-dimethyl-2,3,7,7a-tetrahydroimidazo[5,1-b]thiazole-3,7-dicarboxylic Acid
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O4S/c1-16(2)12(15(21)22)18-10(8-9-6-4-3-5-7-9)17-11(14(19)20)13(18)23-16/h3-7,11-13H,8H2,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/t11-,12-,13+/m0/s1
Formel vikt 334.1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.