Läs mer
(3S)-9-Fluoro-3-metyl-10-[[2-(metylamino)etyl]amino]-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]bensoxazin-6-karboxylsyra hydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
(3S)-9-Fluoro-3-metyl-10-[[2-(metylamino)etyl]amino]-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]bensoxazin-6-karboxylsyra hydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-[2-(methylamino)ethylamino]-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid hydrochloride |
| CAS | 1346603-62-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-[2-(methylamino)ethylamino]-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid hydrochloride |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C16 H18 F N3 O4 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-[2-(methylamino)ethylamino]-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18FN3O4.ClH/c1-8-7-24-15-12(19-4-3-18-2)11(17)5-9-13(15)20(8)6-10(14(9)21)16(22)23;/h5-6,8,18-19H,3-4,7H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t8-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CNCCNc1c(F)cc2C(=O)C(=CN3[C@@H](C)COc1c23)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.79 |
| Visa mer |