Läs mer
(3S)-Methylheptanonitrile-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3S)-Methylheptanonitrile-d3 |
| CAS | 1329796-95-3 |
| Molekylformel | C8H12D3N |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (3S)-Methyl-heptanenitrile-d3, 1-Cyano-3-methyl-hetane-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N/c1-3-4-5-8(2)6-7-9/h8H,3-6H2,1-2H3/t8-/m0/s1/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](CCCC)CC#N |
| IUPAC-namn | (3S)-3-(trideuteriomethyl)heptanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.23 |
| Formel vikt | 128.1393 |