missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3S)-N,N-Dimethyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine Oxalate (N-Methylduloxetine Oxalate), Mikromol™
Beskrivning
(3S)-N,N-Dimethyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine Oxalate (N-Methylduloxetine Oxalate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylduloxetine Oxalate |
| CAS | 132335-47-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Methylduloxetine Oxalate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H21 N O S . C2 H2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (3S)-N,N-Dimethyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine Oxalate, 2-Thiophenepropanamine, N,N-dimethyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, ethanedioate (1:1), (γS)-, 2-Thiophenepropanamine, N,N-dimethyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, (S)-, ethanedioate (1:1), 2-Thiophenepropanamine, N,N-dimethyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, (γS)-, ethanedioate (1:1) (9CI), (S)-(+)-N,N-Dimethyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NOS.C2H2O4/c1-20(2)13-12-18(19-11-6-14-22-19)21-17-10-5-8-15-7-3-4-9-16(15)17;3-1(4)2(5)6/h3-11,14,18H,12-13H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t18-;/m0./s1 |
| LEDER | CN(C)CC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (3S)-N,N-dimethyl-3-(1-naphthyloxy)-3-(2-thienyl)propan-1-amine;oxalic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?