Läs mer
(3S-trans)-5-[[4-(4-Fluorophenyl)-3-piperidinyl]methoxy]-2-methoxyphenol (Paroxetine Metabolite), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paroxetine 3-Hydroxy Metabolite |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22FNO3/c1-23-19-7-6-16(10-18(19)22)24-12-14-11-21-9-8-17(14)13-2-4-15(20)5-3-13/h2-7,10,14,17,21-22H,8-9,11-12H2,1H3/t14-,17-/m0/s1 |
| Formel vikt | 331.1584 |