Läs mer
UVP 3UV™ Lampa
Beskrivning
- Tre våglängder, 254/302/365nm UV, i en lampa
- Val av varje våglängd görs genom att vrida på ratten i ena änden av huset
- De unikt designade reflektorytorna monterade bakom varje rör ger maximal UV för fluorescensapplikationer
- Lätt och ergonomiskt utformad för hand eller stationär användning
- Designen tillåter stationär användning genom att ställa lampan på sin ände eller sida
- Finns i fyra, sex eller åtta watt
- Användningsområden:
- Inspektion
- Lab
- Utbildning
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 8 W |
| Våglängd | 365/302/254 nm |
| Mått (L x B x H) | 394 x 76 x 114 mm |
| Elektriska krav | 8 W, 230 V, 50 Hz |
| Hertz | 50 Hz |
| Modell | 3UV-38 |
| Produkttyp | 3UV Lampa |