Läs mer
(3Z)-2,3-Dihydro-3-[[[4-(methylamino)phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-1H-Indole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nintedanib Impurity D |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21N3O3/c1-25-17-9-11-18(12-10-17)26-22(15-6-4-3-5-7-15)21-19-13-8-16(24(29)30-2)14-20(19)27-23(21)28/h3-14,25-26H,1-2H3,(H,27,28)/b22-21- |
| Formel vikt | 399.1583 |