Läs mer
WTW™ 4,01 pH teknisk buffertlösning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10716645
Typ:
Teknisk buffertlösning
Produktkod. 10716645
Brand: WTW™ 108701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Exakt och spårbar till PTB/NIST med inbyggd standardbuffert för doseringskärl.
  • Livslängd upp till 3 år oöppnad
  • Sparsam användning
  • Enklaste hanteringen med hjälp av doseringsanordning
  • Levereras i 1L flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 4.01 pH
Typ Teknisk buffertlösning
Storlek 1L