Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ 4,0 mm Split / Splitless Liners med enkel kona
Produktkod. 10422371
Change view
Kvantitet:
1 st
5-pack
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10422371 5-pack Varje
12907151 1 st Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10422371 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 092017
Beräknad leverans: 30-12-2026
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Produkttyp GC Inlet Liner, Injector Liner
Kvantitet 5-pack
Längd (metrisk) 78.5 mm
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.3 mm