Läs mer
[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]acetic acid, TRC
Produktkod. 30414957
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414957 250 mg
30412822 1 g
30427648 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30414957 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT131705250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13402-97-6
Molekylformel C16 H24 O3
Molekylvikt (g/mol) 264.36
IUPAC-namn 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]acetic acid
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCC(=O)O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]acetic acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H24O3/c1-15(2,3)11-16(4,5)12-6-8-13(9-7-12)19-10-14(17)18/h6-9H,10-11H2,1-5H3,(H,17,18)
Formel vikt 264.173