Läs mer
4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-oxobutanoic acid, 99%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-oxobutanoic acid |
| CAS | 36330-85-5 |
| Molekylformel | C16H14O3 |
| MDL-nummer | MFCD00056701 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | O=C(O)CCC(C1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.28 |
| Procent renhet | 99% |