Läs mer
[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid, Mikromol™
Beskrivning
[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl)acetic Acid |
| CAS | 854646-92-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl)acetic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H20 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Xylometazoline Hydrochloride Imp. F (EP), Xylometazoline Imp. F (EP), [4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid, Xylometazoline Hydrochloride Impurity F, Xylometazoline Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O2/c1-9-6-11(14(3,4)5)7-10(2)12(9)8-13(15)16/h6-7H,8H2,1-5H3,(H,15,16) |
| LEDER | Cc1cc(cc(C)c1CC(=O)O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetic acid |
| Visa mer |