missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid, Mikromol™

Produktkod. 17902706
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17902706 100 mg
17903506 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17902706 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0177.04

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetic Acid
CAS 55699-12-2
Analyt- eller komponentnamn (4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H20 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Oxymetazoline Hydrochloride Imp. D (EP), Oxymetazoline Imp. D (EP), [4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid, Oxymetazoline Hydrochloride Impurity D, Oxymetazoline Impurity D
InChI formel InChI=1S/C14H20O3/c1-8-6-11(14(3,4)5)13(17)9(2)10(8)7-12(15)16/h6,17H,7H2,1-5H3,(H,15,16)
LEDER Cc1cc(c(O)c(C)c1CC(=O)O)C(C)(C)C
IUPAC-namn 2-(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 236.31
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 236.1412 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.