Läs mer
4-(1,1-Dimethylethyl)-Alpha-[hydroxy(1,3,4-trimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methylene]benzeneacetonitrile (E/Z mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1,1-Dimethylethyl)-alpha-[hydroxy(1,3,4-trimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methylene]benzeneacetonitrile (E/Z mixture) |
| CAS | 264272-46-0 |
| Molekylformel | C19H23N3O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N3O/c1-12-13(2)21-22(6)17(12)18(23)16(11-20)14-7-9-15(10-8-14)19(3,4)5/h7-10,23H,1-6H3/b18-16+ |
| LEDER | O/C(C(N1C)=C(C(C)=N1)C)=C(C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2)\C#N |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.41 |
| Formel vikt | 309.1841 |