Läs mer
4-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-butanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-1-butanamine |
| CAS | 245660-15-5 |
| Molekylformel | C10H25NOSi |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]butan-1-amine, [4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]butyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H25NOSi/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h6-9,11H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCN |
| IUPAC-namn | 4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxybutan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.4 |
| Formel vikt | 203.1705 |