Läs mer
4-(1,1-Dimethylpropyl)-a-methyl-benzenepropanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1,1-Dimethylpropyl)-alpha-methyl-benzenepropanal |
| CAS | 67467-96-3 |
| Molekylformel | C15H22O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropionaldehyde, NSC 22277 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O/c1-5-15(3,4)14-8-6-13(7-9-14)10-12(2)11-16/h6-9,11-12H,5,10H2,1-4H3 |
| LEDER | CCC(C1=CC=C(CC(C)C=O)C=C1)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.33 |
| Formel vikt | 218.1671 |