Läs mer
4-(1,1-Dioxidothiomorpholino)benzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30948330
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30948330 5 g 5g
30929596 100 mg 100mg
30940502 250 mg 250mg
30931654 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30948330 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD132075g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1,1-Dioxidothiomorpholino)benzaldehyde
CAS 27913-96-8
Molekylformel C11H13NO3S
MDL-nummer MFCD08276340
Kvantitet 5 g
LEDER O=CC1=CC=C(N(CC2)CCS2(=O)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 239.29
Procent renhet 98%