Läs mer
4-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1-(triphenylmethyl)-1H-imidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1-(triphenylmethyl)-1H-imidazole |
| CAS | 1379006-71-9 |
| Molekylformel | C32H30N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H30N2/c1-24-14-13-21-30(25(24)2)26(3)31-22-34(23-33-31)32(27-15-7-4-8-16-27,28-17-9-5-10-18-28)29-19-11-6-12-20-29/h4-23,26H,1-3H3 |
| LEDER | CC(c1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)c5cccc(C)c5C |
| IUPAC-namn | 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1-tritylimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.59 |
| Formel vikt | 442.2409 |