Läs mer
4-(1,2,3-tiadiazol-4-yl)bensamid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10324202
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10324202 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10141032 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10324202 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW01125DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175205-53-5
Molekylformel C9H7N3OS
Molekylvikt (g/mol) 205.235
MDL-nummer MFCD00173809
InChI-nyckel PAVNUEROKSNSDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzamide, maybridge1_007554, 4-thiadiazol-4-yl benzamide, benzamide,4-1,2,3-thiadiazol-4-yl
PubChem CID 2739359
IUPAC-namn 4-(tiadiazol-4-yl)bensamid
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CSN=N2)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1, 2, 3-Thiadiazol-4-yl)benzamide
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.24
Procent renhet 95%