Läs mer
4-(1,2,3-tiadiazol-4-yl)bensylaminhydroklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10475692
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10475692 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10089101 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10475692 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC16413DA
Kemiska identifierare
CAS 175205-49-9
Molekylformel C9H10ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 227.71
MDL-nummer MFCD02682075
InChI-nyckel WUUGGOQPXZDQNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzylamine hydrochloride, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, 4-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine,4-1,2,3-thiadiazol-4-yl, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methylamine, chloride, 4-4-aminomethyl phenyl-1,2,3-thiadiazole hydrochloride
PubChem CID 2737287
IUPAC-namn [4-(tiadiazol-4-yl)fenyl]metanamin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1CN)C2=CSN=N2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1, 2, 3-Thiadiazol-4-yl)benzylamine hydrochloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 227.72
Procent renhet 95%