Läs mer
[4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)phenyl]methanamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)phenyl]methanamine Hydrochloride |
| CAS | 1345866-68-3 |
| Molekylformel | C9 H9 N5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N5/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)9-13-11-6-12-14-9/h1-4,6H,5,10H2 |
| LEDER | NCc1ccc(cc1)c2nncnn2 |
| IUPAC-namn | [4-(1,2,4,5-tetrazin-3-yl)phenyl]methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.201 |
| Formel vikt | 187.086 |