missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)phenyl]methanamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)phenyl]methanamine Hydrochloride |
| CAS | 1345866-68-3 |
| Molekylformel | C9 H9 N5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N5/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)9-13-11-6-12-14-9/h1-4,6H,5,10H2 |
| LEDER | NCc1ccc(cc1)c2nncnn2 |
| IUPAC-namn | [4-(1,2,4,5-tetrazin-3-yl)phenyl]methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.201 |
| Formel vikt | 187.086 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?