missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(1,2-Dimethyl-1-propen-1-yl)-benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1,2-Dimethyl-1-propen-1-yl)-benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 13399-36-5 |
| Molekylformel | C13H16O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | p-(1,2-Dimethylpropenyl)-benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O2/c1-9(2)10(3)11-5-7-12(8-6-11)13(14)15-4/h5-8H,1-4H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(cc1)C(=C(C)C)C |
| IUPAC-namn | methyl 4-(3-methylbut-2-en-2-yl)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.26 |
| Formel vikt | 204.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?