Läs mer
4-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)bensaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10423573
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10423573 250 mg 250mg
10600105 1 g 1g
10699505 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10423573 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01234CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 160068-88-2
Molekylformel C10H11BO3
Molekylvikt (g/mol) 190.005
MDL-nummer MFCD04039026
InChI-nyckel AMQBUMNOSGJNQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzaldehyde, 4-formylbenzeneboronic acid, propane-1,3-diol cyclic ester, 4-formylbenzeneboronic acid,propane-1,3-diol cyclic ester, 4-1,3,2-dioxaboran-2-yl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl-1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 2794711
IUPAC-namn 4-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)bensaldehyd
LEDER B1(OCCCO1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1, 3, 2-Dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 190
Procent renhet 97%