Läs mer
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-11-10-5-12-8/h1-5H,9H2 |
| Formel vikt | 161.0589 |