missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol |
| CAS | 5378-27-8 |
| Molekylformel | C8H6N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(4-Hydroxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole, p-1,3,4-Oxadiazol-2-ylphenol, 4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-10-9-5-12-8/h1-5,11H |
| LEDER | OC1=CC=C(C2=NN=CO2)C=C1 |
| IUPAC-namn | 4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.15 |
| Formel vikt | 162.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?