Läs mer
4-[(1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-5-yl)oxy]-benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-5-yl)oxy]-benzamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12BNO4/c16-14(17)9-1-3-11(4-2-9)20-12-5-6-13-10(7-12)8-19-15(13)18/h1-7,18H,8H2,(H2,16,17) |
| Formel vikt | 269.0859 |