Läs mer
4-[(1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-5-yl)oxy]benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-5-yl)oxy]benzoic Acid |
| CAS | 906673-43-6 |
| Molekylformel | C14H11BO5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Crisaborole Impurity 10 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11BO5/c16-14(17)9-1-3-11(4-2-9)20-12-5-6-13-10(7-12)8-19-15(13)18/h1-7,18H,8H2,(H,16,17) |
| LEDER | OB1OCc2cc(Oc3ccc(cc3)C(=O)O)ccc12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.05 |
| Formel vikt | 270.07 |