missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(1,3-Dimethyl-1,3-diphenylbutyl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1,3-Dimethyl-1,3-diphenylbutyl)phenol |
| CAS | 52379-26-7 |
| Molekylformel | C24 H26 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-(4-Methyl-2,4-diphenyl-2-pentyl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26O/c1-23(2,19-10-6-4-7-11-19)18-24(3,20-12-8-5-9-13-20)21-14-16-22(25)17-15-21/h4-17,25H,18H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(CC(C)(c1ccccc1)c2ccc(O)cc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 4-(1,3-dimethyl-1,3-diphenyl-butyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.46 |
| Formel vikt | 330.1984 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?