missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(1,3-Dimethylbutylamino)diphenylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine |
| CAS | 793-24-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H24 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,4-Benzenediamine, N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl- (9CI), p-Phenylenediamine, N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl- (7CI,8CI), N1-(1,3-Dimethylbutyl)-N4-phenyl-1,4-benzenediamine, 1-N-(4-Methylpentan-2-yl)-4-N-phenylbenzene-1,4-diamine, 4-(1,3-Dimethylbutylamino)diphenylamine, 6PPD, Accinox ZC, Antage 6C, Antigene 6C, Antioxidant 4020, Antioxidant 6C, Antioxidant CD 13, Antioxidant PD 2, Antozite 67, Antozite 67F, CD 13, CI, DBDA, DMBPD, Diafen 13, Diafen FDMB, Dusantox 6PPD, Flexzone 7F, Flexzone 7L, Flexzone 7P, Forte 6C, Kumanox 13, Kumanox 13C, Luvomaxx 6PPD, N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-benzenediamine, N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine, N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine, N-(4-Methyl-2-pentyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-(1,3-dimethylbutyl)-1,4-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-(1,3-dimethylbutyl)-p-phenylenediamine, Nocceler 6C, Nocrac 6C, Ozonone 6C, PD 2, Permanax 120, Permanax 6PPD, Pilflex 13, Santoflex 13, Santoflex 13F, Santoflex 6PPD, Sunsine 6PPD, UOP 562, UOP 588, Vulkanox 4020, Vulkanox 4020LG, Wingstay 300, 1,4-Benzenediamine, N1-(1,3-dimethylbutyl)-N4-phenyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2/c1-14(2)13-15(3)19-17-9-11-18(12-10-17)20-16-7-5-4-6-8-16/h4-12,14-15,19-20H,13H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)CC(C)Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-N-(4-methylpentan-2-yl)-4-N-phenylbenzene-1,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.4 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?