Läs mer
4-(1,3-Dioxo-2-azaspiro[4.4]non-2-yl)benzenesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7031911
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498345 250 mg 250mg
15488345 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498345 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33174.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1378261-28-9
Molekylformel C14H14ClNO4S
Molekylvikt (g/mol) 327.779
MDL-nummer MFCD20037423
InChI-nyckel MZHDMPSNJZWYSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3-dioxo-2-azaspiro 4.4 non-2-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1,3-dioxo-2-azaspiro 4.4 nonan-2-yl benzenesulfonyl chloride, 4-1,3-dioxo-2-azaspiro 4.4 non-2-yl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 71651848
IUPAC-namn 4-(1,3-dioxo-2-azaspiro[4.4]nonan-2-yl)benzenesulfonyl chloride
LEDER C1CCC2(C1)CC(=O)N(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1,3-Dioxo-2-azaspiro[4.4]non-2-yl)benzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 139°C to 141°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 327.79
Procent renhet 95%