Läs mer
4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butanoic acid |
| CAS | 3130-75-4 |
| Molekylformel | C12H11NO4 |
| MDL-nummer | MFCD00196079 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | OC(=O)CCCN1C(=O)C2=C(C=CC=C2)C1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.22 |
| Procent renhet | 98% |