Läs mer
4-(1,3-dioxolan-2-yl)bensen-1-karbotioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10049361
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10049361 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10049361 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM03256DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1, 3-Dioxolan-2-yl)benzene-1-carbothioamide
CAS 175202-43-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H11NO2S
MDL-nummer MFCD00085174
Kvantitet 1 g
Synonym 4-1,3-dioxolan-2-yl benzene-1-carbothioamide, 4-1,3-dioxolan-2-yl benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,4-1,3-dioxolan-2-yl, maybridge1_004514, 4-1,3-dioxolan-2-yl thiobenzamide, 4-1,3-dioxolan-2-yl benzothioamide, amino 4-1,3-dioxolan-2-yl phenyl methane-1-thione
InChI-nyckel HIAHUZPFVWVKOR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COC(O1)C2=CC=C(C=C2)C(=S)N
IUPAC-namn 4-(1,3-dioxolan-2-yl)bensenkarbotioamid
Molekylvikt (g/mol) 209.263
PubChem CID 2778731
Formel vikt 209.27
Procent renhet 97%