Läs mer
4-(1,3-dioxolan-2-yl)bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15415138
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415138 2 g 2g
15425138 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58963.04
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66739-89-7
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD00052570
InChI-nyckel AQXQCWAXQJVTKU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778428
IUPAC-namn 4-(1,3-dioxolan-2-yl)bensonitril
LEDER N#CC1=CC=C(C=C1)C1OCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitrile
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3439
Synonym 4-1,3-dioxolan-2-yl benzonitrile, 4-1,3 dioxolan-2-yl-benzonitrile, 4-1,3 dioxolane-2-yl-benzonitrile, 4-1,3-dioxolane-2-yl-benzonitrile, benzonitrile,4-1,3-dioxolan-2-yl, benzonitrile, 4-1,3-dioxolan-2-yl, 4-1,3-dioxolan-2-yl benzenecarbonitrile
Formel vikt 175.19
Procent renhet 97%