Läs mer
4-(1,3-dioxolan-2-yl)piperidin,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10485512
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10485512 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10485512 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00374CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(5, 5-Dimethyl-1, 3-dioxan-2-yl)piperidine oxalate
CAS 423768-60-9
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H23NO6
MDL-nummer MFCD03659711
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl piperidine oxalate, 4-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl piperidine; oxalic acid
InChI-nyckel VIVKYBWHPORZOA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(COC(OC1)C2CCNCC2)C.C(=O)(C(=O)O)O
IUPAC-namn 4-(5,5-dimetyl-1,3-dioxan-2-yl)piperidin;oxalsyra
Molekylvikt (g/mol) 289.328
PubChem CID 2779761
Formel vikt 289.33
Procent renhet 90%