Läs mer
4-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10240515
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10240515 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10763433 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10202982 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10240515 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer DFP00120DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 1008-95-3
Molekylformel C9H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 160.176
MDL-nummer MFCD00052192
InChI-nyckel SLJBMRSOKUTXDF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 517747
IUPAC-namn 4-(1,3-oxazol-5-yl)anilin
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CN=CO2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 4-1,3-oxazol-5-yl aniline, 4-5-oxazolyl aniline, 4-oxazol-5-yl aniline, benzenamine, 4-5-oxazolyl, 5-4-aminophenyl oxazole, benzenamine,4-5-oxazolyl, 4-oxazol-5-yl-aniline, maybridge3_001299, 4-oxazol-5-yl-phenylamine
Formel vikt 160.18
Procent renhet 97%