Läs mer
4-(1,3-Oxazol-5-yl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzenesulfonyl chloride |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 243.67 |
| Procent renhet | 97% |